Learn More
TDZD-8, MedChemExpress
Beskrivelse
TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | TDZD-8 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 327036-89-5 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H10N2O2S |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | GSK-3β Inhibitor I NP 01139 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.92 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?