Learn More
Techne™ 3PrimeX Thermal Cyclers
Design flexibility allows unit to be upgraded to included gradient cycling capability
Merk:  Techne™ 3PRIMEX/05
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12698875
  • € 3325.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
16-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Interface op kleurentouchscreen (3.5 in. VGA met grafische weergave) voor snelle programmaopstelling
  • Programma's kunnen tussen instrumenten worden overgezet door middel van USB, of naar pc worden overgezet
  • Uitgebreide monstercapaciteit, met plaats voor 48 buisjes van 0.2ml, 30 buisjes van 0.5ml en een halve plaat met 96 wells in horizontale configuratie
  • Het interne geheugen kan 1000 programma's opslaan met ongelimiteerde beschikbare opslagruimte op een USB-stick
  • Compacte, ruimtebesparend afmetingen
  • Automatische herstart in geval van stroomuitval
  • Aanpasbare druk op verwarmingsdeksel
  • Elektrische benodigdheden: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specificaties:
  • Blok temperatuurbereik: 4° tot 100°C (final hold 4°C)
  • Blockuniformiteit bij 55°C: <±0.3°C
  • Temperatuurnauwkeurigheid bij 55°C: <±0.25°C
  • Instelbare temperatuur verwarmd deksel: 35° tot 115°C of uit
  • Maximale verwarmingssnelheid: 3.0°C/sec
  • Type: 2 tot 4 peltier-element/blok
  • Voer een upgrade naar gradient cycling uit door aanschaf van 3PRIMEX/USB
  • L x B x H: 350 x 210 x 280mm
  • gewicht: 6kg
Garantie
4 years warranty
Specificatie
Specificatie
PrimeX
30 x 0.5 ml
100-230 V 50-60 Hz, 155 W
Video's