Learn More
Techne™ 5PrimeG-gradiëntthermocyclers
Allows annealing temperatures to be optimised in one experiment with a wide linear gradient range of 19 to 29°C. Bibby Scientific™ Techne™ 5PrimeG Gradient Enabled Thermal Cycler delivers high performance, high throughput and maximum flexibility.
Merk:  Techne™ 5PRIMEG/05
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12698885
  • € 3894.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
12-09-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Brede lineaire gradiënt met een bereik van 29°C maakt optimale uitgloeitemperaturen mogelijk in één experiment
  • Gradiënt calculatorfunctie geeft de temperatuur weer voor elk van de 12 kolommen, waardoor een eenvoudige replicatie van thermische omstandigheden mogelijk is
  • Interface met kleurenaanraakscherm (3.5 in. VGA met grafisch display) voor een snelle programmaset-up
  • Programma's kunnen worden overgedragen tussen de instrumenten via usb of naar pc
  • Opties voor blokken: 96 x 0.2ml (geschikt voor plaat met of zonder rand), 60 x 0.5ml, 384 wells en Combi-Block (33 x 0.2ml en 33 x 0.5ml)
  • Intern geheugen goed voor 1000 programma's met onbeperkte opslagruimte beschikbaar op usb-datastick
  • Kleine ruimtebesparende footprint
  • Automatische herstart bij stroomuitval
  • Verstelbare druk van verwarmd deksel
  • Elektrische vereisten: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specificaties:
  • Blok temperatuurbereik: 10° tot 100°C (4°C final hold)
  • Blokuniformiteit bij 55°C: <±0.3°C
  • Temperatuurnauwkeurigheid bij 55°C: <±0.25°C
  • Instelbare temperatuur verwarmd deksel: 35°C tot 115°C of uit
  • Maximale verwarmingssnelheid: 3.4°C/sec
  • Gradiënt bereik: 30° tot 80°C
  • Maximumgradiënt: 29°C (19°C voor 384)
  • Minimum gradiënt: 1°C
  • Type: 8 x peltier-element/blok
  • L x B x H: 420 x 240 x 240mm
  • gewicht: 9.4kg
Specificatie
Specificatie
35 °C tot 115 °C of uit
29 ° C
±25°C
60 x 0.5 ml
100-230 V 50-60 Hz, 450 W
1000
10°C to 100°C (4°C final hold)
±0.3°C
420 x 240 x 240 mm