Learn More
Thermo Scientific™ Teleshake Magnetic Shaking System
Codice prodotto. 10448791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Voltage:
230 V (EU)
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10448791
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 50094320
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Conduct powerful shaking applications from 100 to 2000rpm with this remote-controlled, wear-free magnetic shaking system.
Conduct powerful shaking applications from 100 to 2000rpm with the Thermo Scientific™ Teleshake Magnetic Shaking System, a remote-controlled, wear-free magnetic shaking system for integrated shaking applications; suited for 96- and 384-well microtiter plates.
  • Easy integration in robotic systems and platform due to small footprint
  • Simultanious control of up to 14 shakers via RS-232 interface
  • Powerful shaking movements from 100 to 2000rpm, with an amplitude of 2mm
  • Rapid switching between circular and linear agitation
  • Minimum of moved masses, therefore little transference of vibrations onto the respective installation area
  • Integrated threads and drilled holes for assembling on robot workbenches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed Range 100 to 2000 rpm
Voltage 230 V (EU)
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Amplitude 2 mm
Product Type Shaker
Certifications/Compliance Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Height (English) 1.85 in.
Height (Metric) 47 mm
Width (English) 5.74 in.
Width (Metric) 146 mm
Humidity Range 80% at 5°C to 40°C
Includes Control unit, 230V EU
No. of Positions 1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato