Learn More
Tellurium(IV) oxide, 99.995% (metals basis), Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar 011821.30
Overige gegevens : CAS : 7446-07-3 Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Aantal 250g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15441007
  • € 750.00 / 250 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7446-08-4
110.97
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
24007
O=[Se]=O
O2Se
MFCD00011263
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
selenium dioxide
Specificatie
Tellurium(IV) oxide
7446-08-4
MFCD00011263
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
O=[Se]=O
110.97
159.6
99.995%
Odorless
250g
(metals basis)
O2Se
14,9123
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
selenium dioxide
24007
Powder
5.8
733°C
Video's
SDS Documentatie