Learn More
Temsirolimus, MedChemExpress
Description
Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Temsirolimus |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 162635-04-3 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C56H87NO16 |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | CCI-779 |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (242.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 200 mg/mL (194.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?