Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tenofovir
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Beskrivelse
Tenofovir is a selectively inhibits HIV reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase). Prevents cytotoxicity in SIV-infected C-8166 cells in vitro (IC50 = 1.5 μM). Antiviral agent.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 147127-20-6 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | (R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid |
| Product Type | Tenofovir |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 287.21 |
| Inhibitors | Tenofovir |
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion