Learn More
TEP1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-77285B
Product Code. 18406080
  • € 630.00 / 0.10mL
Description
TEP1 Polyclonal antibody specifically detects TEP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TEP1
Polyclonal
PBS
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Biotin
p240telomerase protein component 1, telomerase-associated protein 1VAULT2, TLP1p80 telomerase homolog, TP1Telomerase protein 1, TROVE domain family, member 1, TROVE1
Antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TP1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of TP1. Amino Acid Squence: EKLHGHVSAHPDILSLENRC
0.1 mL
Stem Cells
7011
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato