Learn More
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Description
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Terbium |
| CAS | 7440-27-9 |
| Methods | ICP/ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Terbium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Tb |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Terbium ingot, Terbium foil |
| InChI Formula | InChI=1S/Tb |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?