Learn More
tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate |
| Analyte or Component Names | tert-Butyl ((1R,4R)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13H25NO3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-15/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t10-,11- |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | OCC[C@H]1CC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1 |
| IUPAC Name | tert-butyl N-[4-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.34 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?