Learn More
tert-Butyl methyl ether, Honeywell Burdick & Jackson™
Specifications
Specifications
| CAS | 1634-04-4 |
| CAS Max % | 1 |
| Melting Point | -109°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.74 g/cm3 (20°C) |
| Boiling Point | 55.3°C (1013 hPa) |
| Flash Point | -28°C |
| Molecular Formula | C5H12O |
| Quantity | 25 L |
| Beilstein | 1730942 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?