Learn More
Alfa Aesar™ tert-Butyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H65385.14
Overige gegevens : CAS : 35418-16-7 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439606
  • € 252.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
35418-16-7
185.223
QXGSPAGZWRTTOT-LURJTMIESA-N
10888648
CC(C)(C)OC(=O)C1CCC(=O)N1
C9H15NO3
MFCD06659481
s-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid t-butyl ester, tert-butyl 5-oxo-l-prolinate, l-pyroglutamic acid tert-butyl ester, tert-butyl s-2-pyrrolidone-5-carboxylate, tert-butyl l-pyroglutamate, tert-butyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, l-pyroglutamicacidtert-butylester, tert-butyl s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
tert-butyl (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Specificatie
tert-Butyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
25g
C9H15NO3
3590226
QXGSPAGZWRTTOT-LURJTMIESA-N
tert-butyl (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
10888648
Powder
White
35418-16-7
MFCD06659481
s-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid t-butyl ester, tert-butyl 5-oxo-l-prolinate, l-pyroglutamic acid tert-butyl ester, tert-butyl s-2-pyrrolidone-5-carboxylate, tert-butyl l-pyroglutamate, tert-butyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, l-pyroglutamicacidtert-butylester, tert-butyl s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)C1CCC(=O)N1
185.223
185.22
95%