Learn More
Kartell SpA Test Tube Caps
Description
Carefully designed finned plugs for disposable tubes that are 11 to 13 mm in diameter.
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE-IVD |
| Closure Size | 11 to 13 mm |
| Product Type | Finned Plug |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Material | LDPE |
| Color | Green |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Equipment) | 11 to 13 mm Tubes |
| Disposable | Single-use |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?