Learn More
OHAUS™ Test Tube Rack
Código de producto. 15732529 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Positions:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Holds:
Tubes (10 to 13 mm)
Tubes (10 to 14 mm)
Tubes (14 to 16 mm)
Tubes (15 mL)
Tubes (16 mm)
Tubes (16 to 20 mm)
Tubes (18 to 20 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (21 to 25 mm)
Tubes (22 to 25 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (5 mL)
Tamaño de la unidad:
Each
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Positions Holds unitSize
15732529 33 Tubes (16 to 20 mm) Each
15722539 12 Tubes (5 mL) Each
15752529 17 Tubes (5 mL) Each
15742529 21 Tubes (21 to 25 mm) Each
15712529 21 Tubes (30 mm) Each
15702539 24 Tubes (22 to 25 mm) Each
15702529 24 Tubes (25 mm) Each
15712539 35 Tubes (15 mL) Each
15792529 35 Tubes (18 to 20 mm) Each
15792519 40 Tubes (20 mm) Each
15722529 48 Tubes (10 to 14 mm) Each
15782529 48 Tubes (14 to 16 mm) Each
15782519 60 Tubes (16 mm) Each
15772529 63 Tubes (10 to 13 mm) Each
15772519 90 Tubes (30 mm) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15732529 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
OHAUS™ Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with tubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Test Tube Rack 16-20 mm Stationary
Autoclavable Autoclavable
Color Blue
Holds Tubes (16 to 20 mm)
Material PVC-coated Steel
Positions 33
Shape Rectangular
Stackable Yes, When Empty
Sterility Non-sterile
Model Stationary
Size 16 to 22 mm
Dimensions (L x W x H) 9.5 x 42 x 10.2 cm
Length (Metric) 9.50 cm
Length (English) 3.75 in.
Width (English) 16.50 in.
Height (English) 4.00 in.
Depth (English) 3.75 in.
Depth (Metric) 9.50 cm
Diameter (Metric) Opening 20 mm
Product Type Test Tube Rack
Shelves 3 Tiers
Height (Metric) 10.200 cm
Array 3 x 11
Width (Metric) 42.00 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.