Learn More
Testosterone Enantate EP Impurity B, Mikromol™
Description
Testosterone Enantate EP Impurity B
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Testosterone caproate |
| CAS | 10312-45-5 |
| Analyte or Component Names | Testosterone caproate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C25 H38 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Testosterone Caproate, Testosterone Enantate Imp. B (EP), Testosterone Isocaproate Imp. E (EP), 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Hexanoate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxohexyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone, hexanoate (6CI,7CI,8CI), (17beta)-17-[(1-Oxohexyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one hexanoate, Testosterone 17-caproate, Testosterone caproate, Testosterone Enanthate Related Compound B, Testosterone Enantate Impurity B, Testosterone Isocaproate Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H38O3/c1-4-5-6-7-23(27)28-22-11-10-20-19-9-8-17-16-18(26)12-14-24(17,2)21(19)13-15-25(20,22)3/h16,19-22H,4-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC Name | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] hexanoate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?