missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TET3 Monoclonal Antibody (OTI3G10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Especificaciones
| Antigen | TET3 |
|---|---|
| Clone | OTI3G10 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17573183
|
Origene Technologies
TA803895S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17553183
|
Origene Technologies
TA803895 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
TET3 Monoclonal antibody specifically detects TET3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| TET3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| O43151 | |
| IgG2a | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI3G10 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 200424 | |
| Primary | |
| TET3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto