Learn More
Alfa Aesar™ Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate, Pt 58% min
Merk:  Alfa Aesar™ 046319.03
Overige gegevens : CAS : 312695-70-8 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447175
  • € 192.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 08-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
312695-70-8
H14N4O2Pt·xH2O
MFCD00151253
Specificatie
Tetraammineplatinum (II) hydroxide hydrate
1g
H14N4O2Pt·xH2O
MFCD00151253
297.23 (Anhydrous)
White
312695-70-8
(NH3)4Pt(OH)2·xH2O
Pt 58% min
Powder