Learn More
Tetrabromothiophene, 99+%, ACROS Organics™
Product Code. 10021620 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
:
25g; Glass bottle
Product Code. 10021620
Brand: Thermo Scientific Acros 137960250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
CAS 3958-03-0
Melting Point 112.0°C to 116.0°C
Color Brown to Cream
Boiling Point 326.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99+%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C4Br4S
MDL Number MFCD00005419
Quantity 25 g
Beilstein 17, 34
Synonym tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
InChI Key AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
IUPAC Name 2,3,4,5-tetrabromothiophene
Molecular Weight (g/mol) 399.72
PubChem CID 77565
Formula Weight 399.71
Percent Purity ≥99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Tetrabromothiophene, 99+%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabromothiophene
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato