Learn More
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Merk:  Alfa Aesar 041820.K2
Overige gegevens : CAS : 109-99-9 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 2056 Chem class : 3 Pack group : II
Aantal 1L
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401737
  • € 77.00 / 1 liter
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Packaged under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Tetrahydrofuran
Anhydrous, UnStabilized
MFCD00005356
102391
109-99-9
C4H8O
UN2056
14,9211
Specificatie
Tetrahydrofuran
Anhydrous, UnStabilized
Colorless liquid
≥99.8%
C4H8O
UN2056
14,9211
C1CCOC1
72.107
CHEBI:26911
Ether-like
200 hPa (150mm Hg) at 20°C
72.11
109-99-9
Liquid
>99.8%
MFCD00005356
102391
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
oxolane
8028
0.889g/cm3 at 20°C
Resealable ChemSeal™ Bottles under Argon
1L