Description
The TEX14 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TEX14. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The TEX14 antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
| Antigen | TEX14 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1A11D6 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Protein A purification |
| Quantity | 150 μL |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?