Learn More
Invitrogen™ TEX38 Polyclonal Antibody
Description
This target displays homology in the following species: Human: 100%.
TEX38 is a protein coding gene.
Specifications
Specifications
| Antigen | TEX38 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| Gene | TEX38 |
| Gene Accession No. | Q6PEX7 |
| Gene Alias | 4930544O15Rik; ATPAF1 antisense gene protein 1; ATPAF1 antisense RNA 1; ATPAF1-AS1; C1orf223; testis expressed 38; testis highly expressed protein 4; Testis-expressed protein 38; testis-expressed sequence 38 protein; TEX38; THEG4 |
| Gene Symbols | TEX38 |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?