Learn More
TFEB Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca:  Novus Biologicals NB100-93447
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18218070
  • € 518.00 / 0.10mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TFEB Polyclonal specifically detects TFEB in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
TFEB
Polyclonal
Unconjugated
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
ALPHATFEB, BHLHE35, Class E basic helix-loop-helix protein 35, T-cell transcription factor EB, TCFEBbHLHe35, transcription factor EB
Goat
Affinity Purified
RUO
7942
Human, Rat
IgG
Western Blot, ELISA
0.5 mg/mL
Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:1000
P19484
TFEB
Peptide with sequence C-QKDLQKSRELENH corresponding to internal region according to NP_009093.1.
0.1 mg
Primary
This antibody is expected not to cross-react to TFE3 and MITF.
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto