Learn More
TFF3 Antibody (SR1054), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 349.00 - € 449.00
Specifications
Antigen TFF3
Clone SR1054
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18663734
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-22003-100ul
100 μg
€ 449.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18669674
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-22003-50ul
50 μg
€ 349.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TFF3 Monoclonal antibody specifically detects TFF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Specifications
Specifications
TFF3
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
HITF, human intestinal trefoil factor10Intestinal trefoil factor, trefoil factor 3 (intestinal)
A synthesized peptide derived from human TFF3 (Uniprot #: Q07654)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1054
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Biologically Active Proteins, Cancer
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
7033
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato