Learn More
TG Monoclonal Antibody (OTI15F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA804642
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17584283
  • POA / 100µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
View alternative products »
Description
Description
Thyroglobulin (Tg) is a glycoprotein homodimer produced predomitly by the thryroid gland. It acts as a substrate for the synthesis of thyroxine and triiodothyronine as well as the storage of the inactive forms of thyroid hormone and iodine. Thyroglobulin is secreted from the endoplasmic reticulum to its site of iodination, and subsequent thyroxine biosynthesis, in the follicular lumen. Mutations in this gene cause thyroid dyshormonogenesis, manifested as goiter, and are associated with moderate to severe congenital hypothyroidism. Polymorphisms in this gene are associated with susceptibility to autoimmune thyroid diseases (AITD) such as Graves disease and Hashimoto thryoiditis.
Specifications
Specifications
TG
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P01266
TG
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 20-358 of human TG produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin)
OTI15F1
Unconjugated
TG
AITD3, TGN
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
7038
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.