missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TGF-beta 1 Antibody (MM0446-6G14), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-11766MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TGF-beta 1 Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
Specifikationer
| TGF-beta 1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Neutralization | |
| MM0446-6G14 | |
| Western Blot, Block/Neutralize | |
| CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta, TGFB, TGFbeta, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 | |
| Human recombinant TGF-beta 1 | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 7040 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering