Learn More
TGF-beta 3 Antibody (Brigham and Womens anti-LAP), DyLight 350, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-28029UV
Product Code. 30116354
  • € 431.00 / 0.10mL
Description
TGF-beta 3 Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TGF-beta 3
Monoclonal
DyLight 350
ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
LAP
0.1 mL
Angiogenesis, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Tumor Suppressors
7043
Store at 4°C in the dark.
IgG2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Brigham and Womens anti-LAP
50mM Sodium Borate
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.