missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems TGF-beta Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 3 Plex |
| Species | Human, Mouse, Rat, Porcine |
| Binding Target | TGF beta 1/2/3 |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 7040 |
| Synonym | ARVD1, CED, DPD1, LAP, LDS5, RNHF, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFbeta, TGFbeta 1, TGFbeta 2, TGFbeta 3, transforming growth factor, beta 1 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?