Learn More
TGR5/GPBAR1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-23669R
Código de producto. 18125572
  • € 692.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TGR5/GPBAR1 Polyclonal specifically detects TGR5/GPBAR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TGR5/GPBAR1
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, KnockDown Validated
BG37hBG37, G protein-coupled bile acid receptor 1, GPCR19, GPR131, G-protein coupled bile acid receptor 1, G-protein coupled bile acid receptor BG37, G-protein coupled receptor GPCR19, M-BARhGPCR19, membrane bile acid receptor, Membrane-type receptor for bile acids, MGC40597, TGR5GPCR
Synthetic peptide from C-terminus of the human TGR5/GPBAR1 protein [UniProt Q8TDU6]
0.1 mL
GPCR
151306
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
DyLight 550
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado