missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Target | Th-POK |
| Synonym | hcKroxc-Krox, Krueppel-related zinc finger protein cKrox, kruppel-related zinc finger protein hcKrox, T-helper-inducing POZ/Krueppel-like factor, THPOK, ZBTB15zinc finger protein 67 homolog (mouse), zfp-67, ZFP67, zinc finger and BTB domain containing 15, zinc finger and BTB domain containing 7B, Zinc finger and BTB domain-containing protein 15, zinc finger and BTB domain-containing protein 7B, Zinc finger protein 67 homolog, Zinc finger protein 857B, Zinc finger protein Th-POK, ZNF857BDKFZp686G01254 |
| Gene Symbol | ZBTB7B |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?