Learn More
Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG1-amine
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18796866
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
missing translation for 'unitSize'
25mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18796866
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 6966/25
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Thalidomide-PEG1-ethylamine
Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG1-amine is a cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates a cereblon ligand plus a PEG linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
This product has been recently renamed. The previous name for this product was Thalidomide - linker 13
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material N-[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide
CAS 2204226-02-6
Synonym Thalidomide - linker 13
Quantity 25 mg
Molecular Formula C19H22N4O7.HCl
Formula Weight 454.86
Product Type Ligand
Purity 95%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato