Learn More
THAP8 Monoclonal Antibody (OTI5D11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA811430
Description
THAP8 is a protein coding gene.Specifications
| THAP8 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8NA92 | |
| THAP8 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 86-274 of human THAP8 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI5D11 | |
| Unconjugated | |
| THAP8 | |
| THAP domain containing 8 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 199745 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.