missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
THEG Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-94793-0.1ml
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
THEG Polyclonal antibody specifically detects THEG in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| THEG | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:200-1:2000 | |
| CT56Cancer/testis antigen 56, MGC26138, testis-specific, Theg homolog, Theg homolog (mouse) | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-379 of human THEG (NP_057669.1). MGDSRRRSLGNQPSSEAAGRSEREQDGDPRGLQSSVYESRRVTDPERQDLDNAELGPEDPEEELPPEEVAGEEFPETLDPKEALSELERVLDKDLEEDIPEISRLSISQKLPSTTMTKARKRRRRRRLMELAEPKINWQVLKDRKGRCGKGYAWISPCKMSLHFCLCWPSVYWTERFLEDTTLTITVPAVSRRVEELSRPKRFYLEYYNNNRTTPVWPIPRSSLEYRASSRLKELAAPKIRDNFWSMPMSEVSQVSRAAQMAVPSSRILQLSKPKAPATLLEEWDPVPKPKPHVSDHNRLLHLARPKAQSDKCVPDRDPRWEVLDVTKKVVASPRIISLAKPKVRKGLNEGYDRRPLASMSLPPPKASPEKCDQPRPGL | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cells | |
| 51298 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering