Learn More
Themis Antibody (719945), DyLight 755, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB6816Z
Product Code. 18573185
  • € 599.00 / 0.10mL
Description
Themis Monoclonal antibody specifically detects Themis in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Themis
Monoclonal
DyLight 755
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
387357
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
719945
Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
bA325O24.3, bA325O24.4, C6orf190, C6orf207, FLJ40584, GASP, GRB2-associated protein, MGC163388, protein THEMIS, signaling phosphoprotein specific for T cells, thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, thymocyte-expressed molecule involved in selection, TSEPA
E. coli-derived recombinant mouse Themis, Lys122-Lys237, Accession # Q8BGW0
0.1 mL
Primary
Mouse
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt