Learn More
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Product Code. 17828987
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101.6 x 101.6 mm
22.2 x 22.2 mm
23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm
25.4 x 12.7 mm
25.4 x 25.4 mm
31.8 x 22.2 mm
50.8 x 25.4 mm
50.8 x 6.4 mm
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
Labels per Row:
1 Label
2 Labels
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 300
Pack of 3000
Pack of 4000
Pack of 500
Pack of 5000
Product Code. 17828987
Brand: GA International UC29C33WH
Only null left
Add to basket
Add to basket
Thermal-transfer cryogenic labels that will firmly adhere to both ambient and already frozen surfaces prior to long-term storage in liquid nitrogen.
  • Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
  • Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
  • No overlap or wrap-around required for proper adhesion
  • Wide temperature range resistance
Specifica
Adhesive Type Permanent
Color White
Finish Medium Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 1 Label
Quantity 3000/Pk.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -321°F to +250°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
Dimensions (LxW) 25.4 x 25.4 mm
Length (English) 1 in.
Length (Metric) 25.4 mm
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 25.4 mm
Diameter (English) 3 in.
Diameter (Metric) 76.2 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato