Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Javelin™ Guard Columns
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
2.1 mm
4 mm
Length (Metric):
20 mm
Unit Size:
Pack of 4
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Specifica
Specifica
| Particle Size | 5 μm |
| Length (Metric) | 20 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 4 mm |
| Stationary Phase | CN |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto