Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill III Recirculating Chillers
Reliable liquid temperature control, with cooling capacity up to 2000w/6830 BTU.
Merk:  Thermo Scientific™ 198221010000
Overige gegevens : Gewicht : 72.60000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15361657
  • € 3450.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
Up to 1,900 Watts
+/- 0.1°C
R134A
CE marked/UL listed
PD1 (Positive Displacement Pump)
230V/50Hz
ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-1
-10 to +30°C
1.2 gpm @ 60 psid (4.5 lpm @ 4.1 bar)
None
Video's
Instrument & apparatuur service