Learn More
Thiamine Hydrochloride, 100%, Cell Culture Reagent, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462041 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
Packungsgröße:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11462041 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11462041 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219474980
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 67-03-8
Molecular Formula C12H18Cl2N4OS
Quantity 100 g
Synonym thiamine hydrochloride, aneurine hydrochloride, thiamine hcl, vitamin b1 hydrochloride, thiamine dichloride, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, vitamin b1, thiaminium chloride
InChI Key DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Molecular Weight (g/mol) 337.26
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.