missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiothiamine, TRC

Código de producto. 30009680
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30009680 100 mg 100mg
17920605 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30009680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT375250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 299-35-4
Molecular Formula C12 H16 N4 O S2
Molecular Weight (g/mol) 296.41
Synonym 2(3H)-Thiazolethione, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, 4-Thiazoline-2-thione, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl- (8CI), 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolethione, SB, Thiamin thiothiazolone, Thiothiamin, Thiothiamine, 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-thione, Thiamine Hydrochloride Imp. E (EP), Thioxothiamine
IUPAC Name 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazole-2-thione
SMILES CC1=C(CCO)SC(=S)N1Cc2cnc(C)nc2N

Especificaciones

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H16N4OS2/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Formula Weight 296.0766
Chemical Name or Material Thiothiamine
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.