Learn More
Thrombopoietin R/Tpo R Antibody (1H2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 230.00 - € 564.00
Specifikationer
| Antigen | Thrombopoietin R/Tpo R |
|---|---|
| Clone | 1H2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18649905
|
Novus Biologicals
NBP2-37529-0.025ml |
0.025 mL |
€ 230.00
0.03mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18135448
|
Novus Biologicals
NBP2-37529 |
0.1 mL |
€ 564.00
0.10mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
Thrombopoietin R/Tpo R Monoclonal specifically detects Thrombopoietin R/Tpo R in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.Specifikationer
| Thrombopoietin R/Tpo R | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 4352 | |
| Purified recombinant fragment of human MPL expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 71.2 kDa |
| 1H2 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD110, CD110 antigen, C-MPL, Myeloproliferative leukemia protein, myeloproliferative leukemia virus oncogene, Proto-oncogene c-Mpl, thrombopoietin receptor, TPO-R, TPORMPLV | |
| MPL | |
| IgG2b | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel