missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
THRSP Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98508UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
THRSP Polyclonal specifically detects THRSP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| THRSP | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| lipogenic protein 1, Lpgp, LPGP1, S14MGC21659, Spot 14 protein, SPOT14SPOT14 homolog, thyroid hormone responsive, thyroid hormone responsive (SPOT14 homolog, rat), thyroid hormone responsive SPOT14, thyroid hormone responsive SPOT14 (rat) homolog, thyroid hormone-inducible hepatic protein | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human THRSP fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 7069 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto