Learn More
THTPA Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA806126S
This item is not returnable.
View return policy
Description
THTPA Monoclonal antibody specifically detects THTPA in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| THTPA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P42345 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2475 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4B5 | |
| Unconjugated | |
| MTOR | |
| AW122966; thiamine triphosphatase; thiamine-triphosphatase; THTP; Thtpa; ThTPase | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1766-2144 of human MTOR produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido