Learn More
Thymidine Kinase 1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-60644AF488
Product Code. 18762210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 669.00
    € 632.10 / 0.10mL
    Save € 36.90
    5% Off
Description
Thymidine Kinase 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymidine Kinase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Thymidine Kinase 1
Polyclonal
Western Blot
EC 2.7.1.21, thymidine kinase 1 soluble isoform, thymidine kinase 1, soluble, thymidine kinase, cytosolic, thymidine kinase-1, TK2
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 205 and 234 of human thymidine kinase 1 using the numbering given in entry NP_003249.1 (GeneID 7083).
0.1 mL
DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Stem Cell Markers
7083
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Documents
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato