Learn More
Thymidine Kinase 1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-60644AF532
Product Code. 18780531
  • € 669.00 / 0.10mL
Description
Thymidine Kinase 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymidine Kinase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Thymidine Kinase 1
Polyclonal
Western Blot
EC 2.7.1.21, thymidine kinase 1 soluble isoform, thymidine kinase 1, soluble, thymidine kinase, cytosolic, thymidine kinase-1, TK2
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 205 and 234 of human thymidine kinase 1 using the numbering given in entry NP_003249.1 (GeneID 7083).
0.1 mL
DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Stem Cell Markers
7083
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado