Learn More
Thymidylate Synthase Antibody (TYMS/1884), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-08882CL1
Código de producto. 30152119
  • € 1100.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Thymidylate Synthase Monoclonal antibody specifically detects Thymidylate Synthase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Thymidylate Synthase
Monoclonal
CoraFluor 1
EC 2.1.1.45, HsT422, MGC88736, thymidylate synthase, thymidylate synthetase, TMSTsase, TSase, TSHST422
Recombinant human thymidylate synthase protein fragment (around aa 60-174) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04818)
0.1 mL
Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Transcription Factors and Regulators, Translation Control
7298
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG2c κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TYMS/1884
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado