Learn More
TIM-1/KIM-1/HAVCR Antibody (KIM70), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32775AF647
Product Code. 18156473
  • € 436.00 / 0.20mL
Description
TIM-1/KIM-1/HAVCR Monoclonal specifically detects TIM-1/KIM-1/HAVCR in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TIM-1/KIM-1/HAVCR
Monoclonal
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
HAVCR1
Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with human recombinant KIM-1 ectodomain expressed in baculovirus system.
0.2 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA
KIM70
Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Mouse
Protein A purified
RUO
26762
Store at 4C in the dark.
IgG1
Documents
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.