Learn More
TIM-4 Antibody (921832), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB2929F
564.40 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TIM-4 Monoclonal antibody specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| TIM-4 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 921832 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4 | |
| Mouse myeloma cell line NSO-derived recombinant human TIM-4, Glu25-Leu315, Accession # Q96H15 | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Signaling, Immunology | |
| 91937 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur