Learn More
TIMM8A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen TIMM8A
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30229288
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-38617-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30231044
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-38617-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Descrizione
TIMM8A Polyclonal antibody specifically detects TIMM8A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
Specifica
TIMM8A
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
1678
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DDP1deafness/dystonia peptide, DDPMGC12262, Deafness dystonia protein 1, DFN1, mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim8 A, MTSTIM8, TIM8A, translocase of inner mitochondrial membrane 8 (yeast) homolog A, translocase of inner mitochondrial membrane 8 homolog A (yeast), X-linked deafness dystonia protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-97 of human TIMM8A (NP_004076.1).,, Sequence:, MDSSSSSSAAGLGAVDPQLQHFIEVETQKQRFQQLVHQMTELCWEKCMDKPGPKLDSRAEACFVNCVERFIDTSQFILNRLEQTQKSKPVFSESLSD
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato