Description
TIPRL Polyclonal specifically detects TIPRL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TIPRL |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | dJ69E11.3, MGC3794, putative MAPK activating protein, Putative MAPK-activating protein PM10, TIP41, TOR signaling pathway regulator-like (S. cerevisiae), TIP41-like protein, TIP41Type 2A-interacting protein, TIPTIP41, TOR signalling pathway regulator-like (S. cerevisiae) |
| Gene Symbols | TIPRL |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RIDGVLIRMNDTRLYHEADKTYMLREYTSRESKISSLMHVPPSLFTEPNEISQYLPIKEAVCEKLI |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?