Learn More
Titanium(IV) chloride, 99.0% min, typically 99.6%, Alfa Aesar™
For Use in Manufacture of Titanium Pigments and Metal, As a Catalyst in organic Syntheses, in Iridescent Glass
Merk:  Alfa Aesar 014713.AE
Overige gegevens : CAS : 7550-45-0 Gewicht : 0.00010kg Transport : UN number : 1838 Chem class : 6.1 Pack group : I
Aantal 100mL
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401077
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7550-45-0
189.667
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
160960
Cl4Ti
MFCD00011267
Titanium tetrachloride, Titanic chloride
Specificatie
Titanium(IV) chloride
99.0% min., typically 99.6%
MFCD00011267
Titanium tetrachloride, Titanic chloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
189.667
189.69
1.726g/cm3
100mL
7550-45-0
Cl4Ti
Colorless to yellow liquid
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
titanium(4+);tetrachloride
160960
Liquid
Yellow