Learn More
Titanium, plasma standard solution, Specpure™ Ti 1000μg/mL
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
50mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifica
| Vapor Pressure | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 500 mL |
| Chemical Name or Material | Titanium, Ti 1000μg/mL |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto